Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Pyknometrar Acc. till Gay Lussac Adjusted
Kapacitet (metrisk):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Gay Lussac pyknometrar enl. till DIN ISO 3507
- Stoppare NS 10/19 med kapillär
- Stoppare toppslipad och polerad
- Anpassad till In (med individuellt certifikat)
- Noggrannhet: 0,001 cm³
- Material: borosilikatglas 3.3
- Kapaciteten som visas är nominell kapacitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |