Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Pyknometrar enl. Till Gay Lussac Justerad med termometer
Produktkod. p-7222581
Kapacitet (metrisk):
10 ml
50 ml
Produktkod. 10010231
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05640013
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pyknometrar enl. till DIN ISO 3507
  • Standard, justerad, lateral kapillär
  • Med konisk fogkåpa NS 7/16
  • Termometer med skarv NS 10/19
  • Med skala av frostat glas (mätområde: 5-35° C, enhet: 0,2° C, fyllning: alkohol)
  • Anpassad till In (med individuellt certifikat)
  • Noggrannhet: 0,001 cm³
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Material Borosilikatglas (3.3)