Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Pyknometrar enl. Till Gay Lussac Ojusterad
Produktkod. 10797701
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10797701 5 ml Varje
10315691 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10797701 Leverantör Lenz Laborglasintrumente Leverantörsnummer 05630010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 SEK
    271.48 SEK / Paket med 1
    Save 53.52 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 09-02-2027
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pyknometrar enl. till DIN ISO 3507
  • Ojusterad, propp NS 10/19
  • Med kapillär, propp toppslipad och polerad
  • Avtryck av nominell kapacitet i botten
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Borosilikatglas (3.3)