Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Pyknometrar enl. Till Gay Lussac Ojusterad
Produktkod. p-7222666
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10797701
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05630010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Gay Lussac pyknometrar enl. till DIN ISO 3507
  • Ojusterad, propp NS 10/19
  • Med kapillär, propp toppslipad och polerad
  • Avtryck av nominell kapacitet i botten
  • Material: borosilikatglas 3.3
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Material Borosilikatglas (3.3)