Läs mer
Karl Hecht™ Pyknometrar enligt Gay-Lussac
Produktkod. 10758102
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10758102 5 ml
10217341 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10758102 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42571008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.29 SEK
    596.55 SEK / Paket med 1
    Save 370.74 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
För mätning av vätskedensitet i laboratoriet.
  • Med infälld propp
  • Exakt justerad
  • Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Typ Pyknometer enl. till Gay-Lussac
Kapacitet (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) Mätning av vätskedensitet
Beskrivning Med infälld propp