Läs mer
Karl Hecht™ Pyknometrar enligt Gay-Lussac
Kapacitet (metrisk):
5 ml
50 ml
Beskrivning
- Med infälld propp
- Exakt justerad
- Finns i olika kapaciteter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Pyknometer enl. till Gay-Lussac |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| För användning med (applikation) | Mätning av vätskedensitet |
| Beskrivning | Med infälld propp |