Läs mer
Karl Hecht™ Pyknometrar med jordad termometer
Produktkod. 10504432
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10504432 50 ml
1 options
Produktkod. 10504432 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42572032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 SEK
    1894.95 SEK / Paket med 1
    Save 985.05 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
För mätning av vätskedensitet och temperatur i laboratoriet.
  • Med injordad termometer
  • Exakt justerad
  • Sidokapillär med markad kapillär storlek 7,5
  • Kolv av Erlenmeyerform
  • Termometer jordfog storlek 10/19
  • Termometer med blå fyllning,+ 10 °C+ 35 °C
Specifikationer
Typ Pyknometer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med (applikation) Mätning av vätskedensitet, temperatur
Produkttyp Blå termometerfyllning
Beskrivning Med injordad termometer