Läs mer
PYCRL Mouse anti-Human, Clone: OTI3E1, TrueMAB™, Origene
Produktkod. 17555801
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
30 μL
Förpackningsstorlek:
30µL
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17555801 30 μL 30µL
1 options
Produktkod. 17555801 Leverantör Origene Technologies Leverantörsnummer TA502033S
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Mouse Monoclonal Antibody
PYCRL Monoclonal antibody specifically detects PYCRL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifikationer
Antigen PYCRL
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona OTI3E1
Koncentration 0.81 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen PYCR3
Genaccessionsnr. Q53H96
Gene Alias 1110058B13Rik; 2700073G24Rik; P5C reductase 3; P5CR 3; PYCR3; Pycrl; pyrroline-5-carboxylate reductase 3; pyrroline-5-carboxylate reductase-like; pyrroline-5-carboxylate reductase-like protein
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PYCRL produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 30 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 65263
Målarter Human
Innehåll och lagring -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG2b