Läs mer
Pydiflumetofen 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pydiflumetofen |
| CAS | 1228284-64-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pydiflumetofen |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C16 H16 Cl3 F2 N3 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-methyl-2-(2,4,6-trichlorophenyl)ethyl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, 3-(Difluoromethyl)-N-methoxy-1-methyl-N-[1-(2,4,6-trichlorophenyl)propan-2-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide, Adepidyn, Fuzuojunxianqiangan; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16Cl3F2N3O2/c1-8(4-10-12(18)5-9(17)6-13(10)19)24(26-3)16(25)11-7-23(2)22-14(11)15(20)21/h5-8,15H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CON(C(C)Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)c2cn(C)nc2C(F)F |
| Visa mer |