Läs mer
Pydiflumetofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pydiflumetofen |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16Cl3F2N3O2/c1-8(4-10-12(18)5-9(17)6-13(10)19)24(26-3)16(25)11-7-23(2)22-14(11)15(20)21/h5-8,15H,4H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 425.0276 |
| Procent renhet | >95% |