Läs mer
Pyflubumide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyflubumide |
| CAS | 926914-55-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C25 H31 F6 N3 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxamide','1,3,5-trimethyl-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-N-[3-(2-methylpropyl)-4-[2,2,2-trifluoro-1-methoxy-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl]-, Pyflubumide |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31F6N3O3/c1-13(2)11-17-12-18(9-10-19(17)23(37-8,24(26,27)28)25(29,30)31)34(21(35)14(3)4)22(36)20-15(5)32-33(7)16(20)6/h9-10,12-14H,11H2,1-8H3 |
| LEDER | COC(c1ccc(cc1CC(C)C)N(C(=O)C(C)C)C(=O)c2c(C)nn(C)c2C)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxypropan-2-yl)-3-(2-methylpropyl)phenyl]-1,3,5-trimethyl-N-(2-methylpropanoyl)pyrazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 535.5224 |
| Visa mer |