Läs mer
PYGL Antibody, Alexa Fluor™ 700, R&D Systems™
Produktkod. 18057018 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18057018 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18057018 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297708AF700
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PYGL Polyclonal specifically detects PYGL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen PYGL
Användningsområden Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 700
Utspädning Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.4.1.1, glycogen phosphorylase, liver form, GSD6, phosphorylase, glycogen, liver, phosphorylase, glycogen; liver
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PYGL fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5836
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus