Läs mer
Karl Hecht Pycnometer, unadjusted 100cm³
Brand:  Karl Hecht 42570040
Pycnometer, unadjusted 100cm³
Produktkod. 10003811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.10 SEK
    461.54 SEK / Paket med 1
    Save 233.56 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026