Läs mer
Pymetrozine, MedChemExpress
Beskrivning
Pymetrozine is a feeding inhibitor of Homoptera, in preventing transmission of cauliflower mosaic caulimovirus by the aphid species Myzus persicae (Sulzer).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pymetrozine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 123312-89-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H11N5O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | CGA 215944 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (153.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |