missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pymetrozine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pymetrozine |
| CAS | 123312-89-0 |
| Molekylformel | C10 H11 N5 O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2,4-Triazin-3(2H)-one','4,5-dihydro-6-methyl-4-[(3-pyridinylmethylene)amino]-','(E)-, 4,5-Dihydro-6-methyl-4-[(E)-(3-pyridinylmethylene)amino]-1,2,4-triazin-3(2H)-one, A 9364A, CGA 215944, Chess, Endeavor, Fulfill, Plenum, Pymetrozine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N5O/c1-8-7-15(10(16)14-13-8)12-6-9-3-2-4-11-5-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,16)/b12-6+ |
| LEDER | CC1=NNC(=O)N(C1)\N=C\c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 6-methyl-4-[(E)-pyridin-3-ylmethylideneamino]-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.23 |
| Formel vikt | 217.0964 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?