Läs mer
Pyoluteorin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyoluteorin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c12-5-4-6(14-11(5)13)10(17)9-7(15)2-1-3-8(9)16/h1-4,14-16H |
| Formel vikt | 270.9803 |
| Procent renhet | >95% |