Läs mer
PyOxim, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11936691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11936691 5 g 5g
11926691 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11936691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 441410050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 153433-21-7
Molekylformel C17H29F6N5O3P2
Molekylvikt (g/mol) 527.39
MDL-nummer MFCD18643381
InChI-nyckel RDWDVLFMPFUBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyoxim, pyoxime, ethyl cyano hydroxyimino acetato-tri-1-pyrrolidinyl-phosphonium hexafluorophosphate, cyano-ethoxycarbonyl methyleneaminooxy tris 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate
PubChem CID 46910530
IUPAC-namn [(E)-(1-cyano-2-etoxi-2-oxoetyliden)amino]oxi-tripyrrolidin-1-ylfosfanium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N1CCCC1)N1CCCC1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PyOxim
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 527.39
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Produktbeteckning
  • PyOxim
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.