Läs mer
PyOxim, TRC
Produktkod. 30419847
Change view
Kvantitet:
100 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419847 100 mg
30419068 2.5 g
30413126 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419847 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP999410100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153433-21-7
Molekylformel C17H29F6N5O3P2
Molekylvikt (g/mol) 527.4
Synonym Pyoxime, (T-4)-[ethyl cyano(hydroxyimino)acetato-O2]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-), (T-4)-[ethyl 2-cyano-2-[(hydroxy-kO)imino]acetato]tri-1-pyrrolidinyl-Phosphorus(1+) hexafluorophosphate(1-)
IUPAC-namn [(1-cyano-2-etoxy-2-oxoetyliden)amino]oxy-tripyrrolidin-1-ylfosfanium; hexafluorfosfat
LEDER CCOC(=O)C(=NO[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material PyOxim
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H29N5O3P.F6P/c1-2-24-17(23)16(15-18)19-25-26(20-9-3-4-10-20,21-11-5-6-12-21)22-13-7-8-14-22;1-7(2,3,4,5)6/h2-14H2,1H3;/q+1;-1
Formel vikt 527.165