Läs mer
PYR-41, TRC
Produktkod. 30418928
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30418928 1 mg
1 options
Produktkod. 30418928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8403801MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ethyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)methylene]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoate
CAS 418805-02-4
Molekylformel C17 H13 N3 O7
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-[4-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-dioxo-1-pyrazolidinyl]-benzoic acid Ethyl Ester, PYR-41
InChI formel InChI=1S/C17H13N3O7/c1-2-26-17(23)10-3-5-11(6-4-10)19-16(22)13(15(21)18-19)9-12-7-8-14(27-12)20(24)25/h3-9H,2H2,1H3,(H,18,21)/b13-9-
LEDER CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2NC(=O)\C(=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])\C2=O
IUPAC-namn etyl 4-[(4Z)-4-[(5-nitro-2-furyl)metylen]-3,5-dioxo-pyrazolidin-1-yl]benzoat
Molekylvikt (g/mol) 371.3
Formel vikt 371.0753