missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyr-Gly-OH, TRC

Produktkod. 30418612
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418612 50 mg
30410015 10 mg
30419413 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30418612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP84118850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 29227-88-1
Molekylformel C7H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 186.17
Synonym Pyroglutamylglycine
IUPAC-namn 2-[[(2S)-5-oxopyrrolidine-2-carbonyl]amino]acetic acid
LEDER OC(=O)CNC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyr-Gly-OH
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O4/c10-5-2-1-4(9-5)7(13)8-3-6(11)12/h4H,1-3H2,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 186.0641
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.