Läs mer
Pyr-Gly-OH, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyr-Gly-OH |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O4/c10-5-2-1-4(9-5)7(13)8-3-6(11)12/h4H,1-3H2,(H,8,13)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 186.0641 |
| Frakt skick | Room Temperature |