Läs mer
MedChemExpress [Pyr1]-Apelin-13
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.76% |
| CAS | 217082-60-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1533.8 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 100 mg/mL (65.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | [pGlu1]-Apelin-13 |