Läs mer
Pyr3, MedChemExpress
Produktkod. p-200095851
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
Produktkod. 16492986
Brand: Medchem Express HY108465
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pyr3 is a selective inhibitor of transient receptor potential canonical channel 3 (TRPC3), with an IC50 of 700 nM for TRPC3-mediated Ca2+ influx.
Pyr3 is a selective inhibitor of transient receptor potential canonical channel 3 (TRPC3), with an IC50 of 700 nM for TRPC3-mediated Ca2+ influx.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyr3
Fysisk form Solid
CAS 1160514-60-2
Färg Off-White
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H11Cl3F3N3O3
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (273.74 mM)
LEDER O=C(C1=C(C(F)(F)F)N(C2=CC=C(NC(/C(Cl)=C(Cl)/Cl)=O)C=C2)N=C1)OCC
Molekylvikt (g/mol) 456.63
Formel vikt 456.63
Procent renhet 99.81%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.