Läs mer
Pyr6, MedChemExpress
Beskrivning
Pyr6 is a selective inhibitor of TRPC3 with IC50 of 0.49 uM(Ca2+ influx inhibition in thapsigargin depleted native RBL-2H3 cells).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyr6 |
| CAS | 245747-08-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H9F7N4O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-[4-[3,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]-3-fluoro-4-pyridinecarboxamide |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (239.08 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.27 |
| Visa mer |