missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyraclonil, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310727
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30310727 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310727 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC16593000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyraclonil
CAS 158353-15-2
Analyt- eller komponentnamn Pyraclonil
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H15 Cl N6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Pyrazole-4-carbonitrile, 1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propyn-1-ylamino)- (ACI), 1-(3-Chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propyn-1-ylamino)-1H-pyrazole-4-carbonitrile (ACI), 1H-Pyrazole-4-carbonitrile, 1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-(methyl-2-propynylamino)- (9CI), Pyrazolo[1,5-a]pyridine, 1H-pyrazole-4-carbonitrile deriv. (ZCI), AEB 391, Diazolinonitrile, EP 913, HSA 961, Pyraclon, Pyraclonil, Pyrazogyl
InChI formel InChI=1S/C15H15ClN6/c1-3-7-20(2)15-11(9-17)10-18-22(15)14-13(16)12-6-4-5-8-21(12)19-14/h1,10H,4-8H2,2H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN(CC#C)c1c(cnn1c2nn3CCCCc3c2Cl)C#N
IUPAC-namn 1-(3-chloro-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)-5-[methyl(prop-2-ynyl)amino]pyrazole-4-carbonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 314.77
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 314.1047 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.