Läs mer
Pyraclonil, MedChemExpress
Produktkod. 16487378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16487378 10 mg
1 options
Produktkod. 16487378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1753110mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pyraclonil is a proporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitor. Pyraclonil is a herbicide agent and is highly effective in controlling the susceptible (S) and multiple-herbicide-resistant (MHR) E. indica populations.
Pyraclonil is a proporphyrinogen oxidase (PPO) inhibitor. Pyraclonil is a herbicide agent and is highly effective in controlling the susceptible (S) and multiple-herbicide-resistant (MHR) E. indica populations.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyraclonil
CAS 158353-15-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H15ClN6
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (95.31 mM)
LEDER N#CC1=C(N(C)CC#C)N(C2=NN3CCCCC3=C2Cl)N=C1
Molekylvikt (g/mol) 314.77
Formel vikt 314.77
Procent renhet 98.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid