missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyraclostrobin 1000 μg/mL in Toluene, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyraclostrobin |
| CAS | 175013-18-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyraclostrobin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C19 H18 Cl N3 O4 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]-N-methoxycarbamate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?