missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3) |
| CAS | 2140327-53-1 |
| Molekylformel | C19 D3 H15 Cl N3 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pyraclostrobin D3 (N-methoxy D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])ON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | methyl N-[2-[[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yl]oxymethyl]phenyl]-N-(trideuteriomethoxy)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.835 |
| Formel vikt | 390.117 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?