Läs mer
Pyraflufen (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyraflufen monohydrate (free acid) |
| CAS | 129630-17-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyraflufen monohydrate (free acid) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H9 Cl2 F3 N2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetic acid, [2-chloro-5-[4-chloro-5-(difluoromethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-4-fluorophenoxy]- (9CI), 2-[2-Chloro-5-[4-chloro-5-(difluoromethoxy)-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl]-4-fluorophenoxy]acetic acid, 2-Chloro-5-(4-chloro-5-difluoromethoxy-1-methylpyrazol-3-yl)-4-fluorophenoxyacetic acid, E 1, Pyraflufen |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl2F3N2O4/c1-20-12(24-13(17)18)10(15)11(19-20)5-2-8(23-4-9(21)22)6(14)3-7(5)16/h2-3,13H,4H2,1H3,(H,21,22) |
| LEDER | Cn1nc(c(Cl)c1OC(F)F)c2cc(OCC(=O)O)c(Cl)cc2F |
| Visa mer |