missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrametostrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrametostrobin |
| CAS | 915410-70-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyrametostrobin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C21 H23 N3 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Carbamic acid, N-[2-[[(1,4-dimethyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)oxy]methyl]phenyl]-N-methoxy-, methyl ester, Pyrametostrobin, SYP 4155 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23N3O4/c1-15-19(16-10-6-5-7-11-16)22-23(2)20(15)28-14-17-12-8-9-13-18(17)24(27-4)21(25)26-3/h5-13H,14H2,1-4H3 |
| LEDER | CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2c(C)c(nn2C)c3ccccc3 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?