Läs mer
MedChemExpress Pyranine
Produktkod. 16402409
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16402409 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16402409 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0023
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Pyranine (HPTS; Solvent Green 7) is a pH-sensitive fluorescent indicator. Pyranine acts as a class of fluorescent chemosensor for the Cu+ ion(λex=450 nm, λem=510 nm).
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 1 g
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (190.70 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 25 mg/mL (47.67 mM; Need ultrasonic)
Mål HBV
Molekylvikt (g/mol) 524.39 g/mol
CAS 6358-69-6
Synonym HPTS ∣ Solvent Green 7