Läs mer
Pyranin
Produktkod. 11377646
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377646 5 g 5g
11387646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11252.06
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 6358-69-6 | C16H7Na3O10S3 | 524,37 g/mol
Pyranin används som en fluorescerande pH-indikator med emissionsförändring i det fysiologiska pH-området. Det fungerar som ett färgämne i optiska sensorapplikationer. Den finner användning som färgämne och biologisk fläck. Det används också vid mätning av pH i intracellulär vätska i cellerna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyranin används som en fluorescerande pH-indikator med emissionsförändring i det fysiologiska pH-området. Det fungerar som ett färgämne i optiska sensorapplikationer. Den finner användning som färgämne och biologisk fläck. Det används också vid mätning av pH i intracellulär vätska i cellerna.
Löslighet
Löslig i vatten och isättika.
Noteringar
Detta färgämne är ett mycket vattenlösligt, starkt fluorescerande färgämne som är användbart som en fluorescerande pH-indikator med emissionsförändringar i det fysiologiska pH-området och som ett färgämne i optiska sensorapplikationer. Inkompatibelt med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6358-69-6
Molekylformel C16H7Na3O10S3
Molekylvikt (g/mol) 524.37
MDL-nummer MFCD00037575
InChI-nyckel KXXXUIKPSVVSAW-UHFFFAOYSA-K
Synonym pyranine, solvent green 7, c.i. solvent green 7, japan green 204, hpts, FD&C green no. 8, japan green no. 204, pyrene 1, pyranine 120, FD&C green 8
PubChem CID 61388
ChEBI CHEBI:52083
IUPAC-namn trinatrium;8-hydroxipyren-1,3,6-trisulfonat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=C2C=CC3=C(C=C(C4=CC=C1C2=C34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyranine
Kvantitet 5 g
Beilstein 4107272
Löslighetsinformation Löslig i vatten och glaciärättiksyra.
Formel vikt 524.39
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyranine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyranine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.