Läs mer
Pyrantel pamoate, MedChemExpress
Beskrivning
Pyrantel pamoate (Pyrantel embonate), a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel pamoate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel pamoate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrantel pamoate |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 22204-24-6 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H30N2O6S |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Pyrantel embonate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (84.08 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |