Läs mer
Pyrantel tartrate, MedChemExpress
Beskrivning
Pyrantel tartrate, a tetrahydropyrimidine broad-spectrum anthelmintic, and is a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist. Pyrantel tartrate can elicit spastic muscle paralysis in parasitic worms. Pyrantel tartrate can be used for the research of astrointestinal nematodes infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrantel tartrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 33401-94-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H20N2O6S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 34 mg/mL (95.40 mM) |
| LEDER | CN1CCCN=C1/C=C/C2=CC=CS2.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O |
| Visa mer |