Läs mer
Pyrazinamid, 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11475402 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475402 100 g 100g
11455402 10 g 10g
11465402 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475402 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219547380
Kemiska identifierare
CAS 98-96-4
Molekylformel C5H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 123.115
InChI-nyckel IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
PubChem CID 1046
ChEBI CHEBI:45285
IUPAC-namn pyrazin-2-karboxamid
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazinamide
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 123.1
Procent renhet 0.99
Fysisk form Kristallint pulver