Learn More
Pyrazinamide, LoGiCal
Artikelnummer. 30460131
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
10 mg
Artikelnummer. Kvantitet
30460131 10 mg
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30460131 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0385.00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Pyrazinamide
CAS 98-96-4
Analyt- eller komponentnamn Pyrazinamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H5 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyrazinamide
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
Lösningstyp Neat
LEDER NC(=O)c1cnccn1
IUPAC-namn pyrazine-2-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 123.0433 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.