Läs mer
Pyrazinamide, MedChemExpress
Produktkod. 16498438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498438 10 g -
16484317 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0271
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Pyrazinamide (Pyrazinecarboxamide; Pyrazinoic acid amide) is a potent and orally active antitubercular antibiotic. Pyrazinamide is a prodrug that is converted to the active form pyrazinoic acid (POA) by PZase/nicotinamidase encoded by the pncA gene in M. tuberculosis.
Pyrazinamide (Pyrazinecarboxamide
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazinamide
Fysisk form Solid
CAS 98-96-4
Färg White
Kvantitet 10 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H5N3O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Pyrazinecarboxamide Pyrazinoic acid amide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (54.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=NC=CN=C1)N
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Formel vikt 123.11
Procent renhet 99.95%