Läs mer
Pyrazinamide, Mikromol™
Produktkod. 17992046
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17992046 250 mg
1 options
Produktkod. 17992046 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0385.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pyrazinamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazinamide
CAS 98-96-4
Analyt- eller komponentnamn Pyrazinamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H5 N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pyrazinamide
InChI formel InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
LEDER NC(=O)c1cnccn1
IUPAC-namn pyrazine-2-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 123.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 123.0433 g/mol