Läs mer
Pyrazinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrazinamide |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9) |
| Formel vikt | 123.0433 |