missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyrazine 1,4-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyrazine 1,4-Dioxide |
| CAS | 2423-84-9 |
| Molekylformel | C4 H4 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Pyrazine','1,4-dioxide, Pyrazine dioxide (6CI), Pyrazine N,N'-dioxide, Pyrazine di-N-oxide, Pyrazine 1,4-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H |
| LEDER | [O-][n+]1cc[n+]([O-])cc1 |
| IUPAC-namn | 1,4-dioxidopyrazine-1,4-diium |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.09 |
| Formel vikt | 112.0273 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?