Läs mer
Pyrazin-2,5-dikarboxylsyra, 95 %
Produktkod. 15462159
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15462159 5 g 5g
15472159 250 mg 250mg
15452159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64795.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 122-05-4 | C6H4N2O4 | 168,11 g/mol
Det är ett pyrazin som används för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett pyrazin som används för proteomikforskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-05-4
Molekylformel C6H4N2O4
Molekylvikt (g/mol) 168.11
MDL-nummer MFCD00216919
InChI-nyckel GMIOYJQLNFNGPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-pyrazinedicarboxylic acid, 2,5-pyrazinedicarboxylicacid, pubchem8868, 2,5-pyrazine-diacid, ksc177q1r, pyrazinedicarboxylic-2,5 acid
PubChem CID 255280
IUPAC-namn pyrazin-2,5-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C(C=N1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Smältpunkt 255 °C till 260 °C (litteratur)
Kvantitet 5 g
Beilstein 139985
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 168.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.