Läs mer
Pyrazin-2-karbonitrol, 97+%
Produktkod. 11484413
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11484413 5 g 5g
11494413 25 g 25g
11404423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484413 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10974.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19847-12-2 | C5H3N3 | 105,10 g/mol
Pyrazin-2-karbonitril används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyrazin-2-karbonitril används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19847-12-2
Molekylformel C5H3N3
Molekylvikt (g/mol) 105.10
MDL-nummer MFCD00049361
InChI-nyckel PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazinecarbonitrile, 2-cyanopyrazine, cyanopyrazine, 2-pyrazinecarbonitrile, pyrazinenitrile, pyrazinonitrile, 2-cyanopyarine, 2-cyano pyrazine
PubChem CID 73172
ChEBI CHEBI:3982
IUPAC-namn pyrazin-2-karbonitril
LEDER N#CC1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2-carbonitrile
Smältpunkt 18 °C till 20 °C
Kokpunkt 90 °C till 93 °C (15 mmHg)
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 110008
Formel vikt 105.1
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.