Läs mer
Pyrazin-2-karbonitril, Mikromol
Produktkod. 30461209
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30461209 100 mg
1 options
Produktkod. 30461209 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0385.020100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyrazin-2-karbonitril, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Analyt- eller komponentnamn Pyrazinenitrile
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H3 N3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyrazinonitrile, Pyrazinecarbonitrile, Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinyl cyanide, Pyrazinamide EP Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
Lösningstyp Snyggt
LEDER N#Cc1cnccn1
IUPAC-namn Pyrazin-2-karbonitril
Molekylvikt (g/mol) 105.1
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 105,0327 g/mol