Läs mer
Pyrazine-2-carbonyl chloride, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11305439
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11305439
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50418.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pyrazin-2-karbonylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Pyrazin-2-karbonylklorid används som farmaceutiska
mellanprodukter.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Skydda mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19847-10-0
Molekylformel C5H3ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 142.542
MDL-nummer MFCD00792886
InChI-nyckel TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC-namn pyrazin-2-karbonylklorid
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2-carbonyl chloride
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 142.55
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.