Läs mer
Pyrazin-2-karbonylklorid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11395429
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395429 1 g 1g
11305439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395429 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50418.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19847-10-0 | Molekylformel: C5H3ClN2O | Molekylvikt: 142,542 g/mol
Pyrazin-2-karbonylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Pyrazin-2-karbonylklorid används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Känslig för fukt. Skyddar mot fukt och vatten. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med baser, oxiderande medel och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19847-10-0
Molekylformel C5H3ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 142.542
MDL-nummer MFCD00792886
InChI-nyckel TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC-namn pyrazin-2-karbonylklorid
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2-carbonyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 142.55
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.