Läs mer
Pyrazin-2-karboxylsyra, 99 %
Produktkod. 11480993
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480993 100 g 100g
11470993 25 g 25g
11490993 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13363.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124,099 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-97-5
Molekylformel C5H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.099
MDL-nummer MFCD00006130
InChI-nyckel NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC-namn pyrazin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∼225 °C (dekomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 112305
Merck Index 14,7959
Formel vikt 124.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.