Läs mer
Pyrazin-2-karboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30051770
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051770 25 mg
17949304 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051770 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0385.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyrazin-2-karboxylsyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Analyt- eller komponentnamn Pyrazine-2-carboxylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), Pyrazinamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
LEDER OC(=O)c1cnccn1
IUPAC-namn Pyrazin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 124.1
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 124,0273 g/mol