Läs mer
Pyrazine-2-thiocarboxamide, 97%
Produktkod. 15433537
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433537 250 mg 250mg
11346809 1 g 1g
11356809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26750.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4604-72-2 | C5H5N3S | 139.176 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Soluble in organic solvents, ethanol, DMSO.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4604-72-2
Molekylformel C5H5N3S
Molekylvikt (g/mol) 139.176
MDL-nummer MFCD00173663
InChI-nyckel LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiopyrazinamide, pyrazinecarbothioamide, pyrazinecarboxamide, thio, pyrazine-2-thiocarboxamide, 2-pyrazinecarbothioamide, pyrazinecarboxylic acid thioamide, 2-pyrazinethiocarboxamide, pyrazine carbothioamide, pyrazine thiocarboxamide, acmc-20ajt5
PubChem CID 2797467
IUPAC-namn pyrazine-2-carbothioamide
LEDER C1=CN=C(C=N1)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine-2-thiocarboxamide
Smältpunkt 198°C to 200°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents,ethanol,DMSO.
Formel vikt 139.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.