Läs mer
Pyrazin, 98 %
Produktkod. 11337178
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337178 10 g 10g
11327178 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337178 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016326.09
 Begränsad artikel
I lager
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Pyrazin används som smakämne. Det fungerar som en del av vissa örter i traditionell kinesisk medicin. Det används som farmaceutiska mellanprodukter, parfymmellanprodukter och involverat i framställningen av andra kemikalier. Utöver detta används det vid framställning av pyrazin 1-oxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 290-37-9
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
MDL-nummer MFCD00006122
InChI-nyckel KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC-namn pyrazin
LEDER C1=CN=CC=N1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Pyrazine
Smältpunkt 50 °C till 56 °C
Färg Vitt
Densitet 1.031 g/mL
Kokpunkt 113 °C till 116 °C
Flampunkt 55 °C (131 °F)
Odör Stark
Brytningsindex 1.5235
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 103905
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7957
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och eter.
Formel vikt 80.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.