Läs mer
Pyrazin, 99+% (torrvikt) Vatten <1,0 %
Produktkod. 11491738
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491738 25 g 25g
11481738 5 g 5g
11401748 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13982.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80,09 g/mol
Pyrazin används i smakämnen, dofter och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Pyrazin används i smakämnen, dofter och
färgämnen.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 290-37-9
Molekylformel C4H4N2
Molekylvikt (g/mol) 80.09
MDL-nummer MFCD00006122
InChI-nyckel KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
IUPAC-namn pyrazin
LEDER C1=CN=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyrazine
Smältpunkt 50 °C till 56 °C
Densitet 1.031
Kokpunkt 113 °C till 116 °C
Flampunkt 55 °C (131 °F)
Odör Stark
Anteckningar om analysprocent (torr vikt.) vatten< 1,0 %
Brytningsindex 1.5235
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 103905
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7957
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 80.09
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Crystals or Powder or Crystalline Powder or Fused Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.